Pyruvate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7781-100G OR7781-500G
APOSOR7781-100GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR7781-100G APOSOR7781-500G
Pyruvate d'éthyle
Pyruvate d'éthyle
Material for Pharmaceuticals and agrochemicals; Electronics solvent; Intermediate for flavors and fragrances
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 143…150 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009123
Numéro CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité