4-Aminoindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Indol-4-ylamine, 4-Indolamine, 4-Amino-1H-indole
OR7782-1G OR7782-5G
APOSOR7782-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR7782-1G APOSOR7782-5G
4-Aminoindole
4-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01076559
Numéro CAS: 5192-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité