1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7786-1G OR7786-5G OR7786-25G
APOSOR7786-1GEA 235 EUR InStock
APOSOR7786-1G APOSOR7786-5G APOSOR7786-25G
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine 95+%
1-(3-Isopropoxyphenyl)methanamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Point d'ébullition: 70 °C/0.05mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037891
Numéro CAS: 400771-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité