1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7796-1G OR7796-250MG
APOSOR7796-1GEA 197 EUR InStock
APOSOR7796-1G APOSOR7796-250MG
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Point de fusion: 172…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407994
Numéro CAS: 610275-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité