N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7797-1G OR7797-5G OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA 229 EUR InStock
APOSOR7797-1G APOSOR7797-5G APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₄S
MW: 299,35 g/mol
Point de fusion: 178…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037967
Numéro CAS: 849035-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité