4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7798-1G OR7798-250MG
APOSOR7798-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR7798-1G APOSOR7798-250MG
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₃S
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426082
Numéro CAS: 849925-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité