1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine
OR7799-1G OR7799-25G OR7799-5G
APOSOR7799-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR7799-1G APOSOR7799-25G APOSOR7799-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240,33 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03648601
Numéro CAS: 187669-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité