5-Bromo-2-méthoxypyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7810-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR7810-5G APOSOR7810-25G APOSOR7810-100G
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine 98%
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973351
Numéro CAS: 14001-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité