8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7824-1G OR7824-250MG
APOSOR7824-1GEA 545 EUR InStock
APOSOR7824-1G APOSOR7824-250MG
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037919
Numéro CAS: 197507-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité