Cyclopentylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7833-1G OR7833-5G
APOSOR7833-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7833-1G APOSOR7833-5G
Cyclopentylboronic acid
Cyclopentylboronic acid
Formule: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,95 g/mol
Point de fusion: 126 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074541
Numéro CAS: 63076-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité