3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,15 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426073
Numéro CAS: 89694-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité