4-Nitroindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7858-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR7858-5G APOSOR7858-25G APOSOR7858-1G
4-Nitroindole 97%
4-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 202…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010056
Numéro CAS: 4769-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité