4,5-Dichloroimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7879-10G OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-10GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR7879-10G APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dichloroimidazole
4,5-Dichloroimidazole
Formule: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136,97 g/mol
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005195
Numéro CAS: 15965-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité