Pyridazine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7883-250MGEA 46.6 EUR InStock
APOSOR7883-250MG APOSOR7883-100MG APOSOR7883-1G
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Point de fusion: 244 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011576
Numéro CAS: 50681-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité