8-Bromoquinoleine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromoquinoleine 98%
8-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 112…113 °C/0.5mmHg
Densité: 1.594 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191859
Numéro CAS: 16567-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité