Dimédon 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7890-250GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR7890-250G APOSOR7890-1KG APOSOR7890-100G
Dimédon 98%
Dimédon
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C
Point de fusion: 146…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001588
Numéro CAS: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité