1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7897-1G OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR7897-1G APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Formule: C₁₄H₁₄N₂OS
MW: 258,34 g/mol
Point de fusion: 191…197 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060457
Numéro CAS: 65069-53-6
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité