4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₈O₃S
MW: 184,2100 g/mol
Point de fusion: 155…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216485
Numéro CAS: 5398-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité