Acide pimélique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
OR7935-100G OR7935-25G
APOSOR7935-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
Acide pimélique
Acide pimélique
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C/10mmHg
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004425
Numéro CAS: 111-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité