L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7941-10G OR7941-5G OR7941-1G
APOSOR7941-10GEA 606 EUR InStock
APOSOR7941-10G APOSOR7941-5G APOSOR7941-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₂
MW: 228.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037915
Numéro CAS: 36827-95-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité