1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7947-1G OR7947-250MG
APOSOR7947-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR7947-1G APOSOR7947-250MG
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037906
Numéro CAS: 40061-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité