1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7949-10G OR7949-5G OR7949-1G
APOSOR7949-10GEA 606 EUR InStock
APOSOR7949-10G APOSOR7949-5G APOSOR7949-1G
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483316
Numéro CAS: 16310-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité