2,4-Dichlorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Dichlorobenzaldéhyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C
Point de fusion: 69…73 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003305
Numéro CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité