4-Methylumbelliferon
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7969-10G OR7969-25G OR7969-100G
APOSOR7969-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR7969-10G APOSOR7969-25G APOSOR7969-100G
4-Methylumbelliferon
c
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 190…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006866
Numéro CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité