N-Bromosuccinimide > 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
APOSOR7970-5KGEA 139 EUR InStock
APOSOR7970-5KG APOSOR7970-1KG APOSOR7970-100G
N-Bromosuccinimide > 98%
N-Bromosuccinimide
Formule: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Densité: 2,098 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005510
Numéro CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
ONU: 3084
ADR: 8+5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité