Acide 3-nitro-o-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
OR7971-500G
APOSOR7971-500GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR7971-500G
Acide 3-nitro-o-toluique
Acide 3-nitro-o-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007160
Numéro CAS: 1975-50-4
EINECS: 217-826-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité