Acide 4-acétoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7979-250G OR7979-500G OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR7979-250G APOSOR7979-500G APOSOR7979-50G
Acide 4-acétoxybenzoïque
4-Acetoxybenzoic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 100…120 °C/20mmHg
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002540
Numéro CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité