1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7982-1G OR7982-5G OR7982-25G
APOSOR7982-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR7982-1G APOSOR7982-5G APOSOR7982-25G
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene 95+%
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025063
Numéro CAS: 38452-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité