N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitroaniline
OR7989-1G OR7989-250MG OR7989-500MG
APOSOR7989-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR7989-1G APOSOR7989-250MG APOSOR7989-500MG
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formule: C₈H₁₀N₂O₄S
MW: 230,24 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01016949
Numéro CAS: 30388-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité