2,5-Dichlorothiophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7999-100G OR7999-25G OR7999-5G
APOSOR7999-100GEA 1330 EUR InStock
APOSOR7999-100G APOSOR7999-25G APOSOR7999-5G
2,5-Dichlorothiophénol 98%
2,5-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 112…116 °C/50mmHg
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004831
Numéro CAS: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité