1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formule: C₈H₁₂N₄
MW: 164,21 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C
Point de fusion: 31…35 °C
Densité: 1.158 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040742
Numéro CAS: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité