2-Aminothiophène-3-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
OR8015-10G OR8015-50G
APOSOR8015-10GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR8015-10G APOSOR8015-50G
2-Aminothiophène-3-carbonitrile 97%
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
MW: 124,16 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00706298
Numéro CAS: 4651-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité