2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-acetic Acid
OR8018-100G OR8018-1G
APOSOR8018-100GEA 180 EUR InStock
APOSOR8018-100G APOSOR8018-1G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Point de fusion: 123…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180388
Numéro CAS: 4865-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité