1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8020-1G
APOSOR8020-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR8020-1G
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₃
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180342
Numéro CAS: 3663-81-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité