5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8026-1G OR8026-500MG OR8026-5G OR8026-10G OR8026-25G
APOSOR8026-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR8026-1G APOSOR8026-500MG APOSOR8026-5G APOSOR8026-10G APOSOR8026-25G
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, grade Technique
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₃
Point de fusion: 194…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047165
Numéro CAS: 6640-09-1
EINECS: 229-652-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité