4-Biphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8027-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G APOSOR8027-100G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 232…247 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00093311
Numéro CAS: 5122-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité