1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Boc-Amino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083257
Numéro CAS: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité