Boc-Thz-OH 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
OR8031-100G
APOSOR8031-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR8031-100G
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Formule: C₉H₁₅NO₄S
MW: 233,282 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077002
Numéro CAS: 51077-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité