4-Bromo-1-butène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Bromo-1-butène 99%
4-Bromo-1-butène
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000258
Numéro CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité