2-Bromo-3-méthylthiophène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Bromo-3-méthylthiophène 97%
2-Bromo-3-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 173…176 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059741
Numéro CAS: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité