1-Boc-4-pipéridone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
OR8050-100G
APOSOR8050-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR8050-100G
1-Boc-4-pipéridone 98%
1-Boc-4-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151800
Numéro CAS: 79099-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité