Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8055-100G OR8055-500G
APOSOR8055-100GEA 129 EUR InStock
APOSOR8055-100G APOSOR8055-500G
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque 97%
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017546
Numéro CAS: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité