4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-7-hydroxycoumarin
OR8056-1G OR8056-5G
APOSOR8056-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR8056-1G APOSOR8056-5G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₀H₇ClO₃
MW: 210,62 g/mol
Point de fusion: 179…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467168
Numéro CAS: 25392-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité