Phenylguanidine nitrate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8070-10G OR8070-1G
APOSOR8070-10GEA 267 EUR InStock
APOSOR8070-10G APOSOR8070-1G
Phenylguanidine nitrate 99%
Phenylguanidine nitrate
Formule: C₇H₁₀N₄O₃
MW: 198,18 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213415
Numéro CAS: 18860-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité