Oxaprozin 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
OR8088-25G OR8088-5G
APOSOR8088-25GEA 288 EUR InStock
APOSOR8088-25G APOSOR8088-5G
Oxaprozin 98%
Oxaprozin
Formule: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Point de fusion: 154…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215977
Numéro CAS: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité