4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
OR8100-1G OR8100-250MG OR8100-5G
APOSOR8100-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR8100-1G APOSOR8100-250MG APOSOR8100-5G
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Point de fusion: 99…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052883
Numéro CAS: 28466-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité