2-Isobutylthiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8109-100G OR8109-25G OR8109-5G
APOSOR8109-100GEA 452 EUR InStock
APOSOR8109-100G APOSOR8109-25G APOSOR8109-5G
2-Isobutylthiazole 98%
2-Isobutylthiazole
Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C/760mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005334
Numéro CAS: 18640-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité