1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine 99%
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172703
Numéro CAS: 16153-81-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité