Carboxy-PTIO potassium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR8125T-50MGEA 0 EUR InStock
APOSOR8125T-50MG APOSOR8125T-10MG
Carboxy-PTIO potassium salt
Carboxy-PTIO potassium salt
A water soluble, stable free radical that reacts stoichiometrically with NO.
Formule: C₁₄H₁₆KN₂O₄
MW: 315,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216153
Numéro CAS: 148819-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité