1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Formule: C₄H₇N₃O₂S
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02091382
Numéro CAS: 111124-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité